Spanner, open end, SGE
Spanner, 3/16"×1/4" AF, Acciaio inossidabile, 3/16" and 1/4"
Codice catalogo 568-0686
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
Specifiche
- Descrizione:Spanner, 3/16"×1/4" AF
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Use with head style:3/16" and 1/4"