Cleaning brush
Brush with long handle, height: 70 mm, PBT, bianco, PP, 400 mm, bianco, 48 mm
Codice catalogo PPSA3590500
Nome del fornitore: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Vai a
Product Details & Documents
Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
- Material: PP (body), PBT (stock)
- Stock height 35 mm
- Unslit fibre ends
- Hard bristle material
Colour: White
Documents
PPSA3590500_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Colore setola:bianco
- Materiale setola:PBT
- Handle material:PP
- Descrizione:Brush with long handle, height: 70 mm
- Lunghezza totale:400 mm
- Larghezza:48 mm
- Handle colour:bianco