Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable tip adapters
Disposable tip adapters
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Disposable tip adapters
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Certificates
Disposable tip adapters
Disposable tip adapters
2 varianti
Product Details & Documents
These adapters enable the connection of a standard 1 ml or 200 µl disposable pipette tip to the end of a Hamilton syringe. The adapter connects to standard Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes. When used in conjunction the PB600-1 and the disposable tip adapters can be used as a small volume repeating pipette.
  • Ideal for eliminating the possibility for cross contamination
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HAMI31330
    Disposable tip adapter, CTFE, 100 µl
    Disposable tip adapter, CTFE, 100 µl
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 49.00 SFr.
    49.00 SFr.
    1 * 1 ST
       49.00 SFr.
  • HAMI31331
    Disposable tip adapter, CTFE, 1 ml
    Disposable tip adapter, CTFE, 1 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 81.20 SFr.
    81.20 SFr.
    1 * 1 ST
       81.20 SFr.