Guanti resistenti al taglio, Check & Go Amber PU 3
Guanti in tessuto in poliammide/fibre in HPPE/elastan con rivestimento in PU su palmo e dita per resistenza a taglio e perforazioni. Ideali per la manipolazione di parti taglienti in ambienti asciutti o grassi.
- Tecnica di lavorazione “a maglia” che conferisce al guanto ottima aderenza e comfort, con buona manualità
- La lavorazione stretta (calibro 13) fornisce un supporto perfetto, limita la penetrazione di impurità garantendo ottima sensibilità tattile
- La parte posteriore ventilata ottimizza la traspirabilità
- Il rivestimento in PU del palmo e delle punte della dita conferiscono al guanto un’otttma resistenza all’abrasione
- Il Codice a colori sulla parte superiore della mano e il rivestimento colorato aiutano il responsabile sicurezza a visualizzare il livello di protezione dai tagli
Le applicazioni tipiche comprendono: settore automobilistico e di produzione, costruzione di aerei, ristorazione, settore energetico o elettrico, industrie del vetro, industrie dei metalli e della carta, settore logistico e della manutenzione.
Attenzione: non esporre il guanto al calore.
: EN 388 (4342); Cat. II
: Nota bene: Non esporre i guanti al calore
- Catalog No:
- 112-4643
- 112-4644
- 112-4647
- 112-4645
- 112-4646
- Modello:
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Polyamide/elastane/HPPE fibres
- Polyamide/elastane/HPPE fibres
- Polyamide/elastane/HPPE fibres
- Polyamide/elastane/HPPE fibres
- Polyamide/elastane/HPPE fibres
- Finitura:
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Calibro:
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Norma EN:
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)
Frequently Bought Together