ContactUsLinkComponent
Homogeniser, WiseTis® HG-15A
undefined
Homogeniser, WiseTis® HG-15A
  • Catalog No:
  • WITGDH.WHG02016
  • WITGDH.WHG02017
  • Modello:
  • HG- 15A-set-A package
  • HG- 15A-set-B package
  • Regolazione della velocità:
  • Stepless
  • Stepless
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
  • 300/160 W
  • 300/160 W
  • L×P×A:
  • 60×75×215 mm
  • 60×75×215 mm
  • Peso:
  • 5 kg
  • 5 kg
Frequently Bought Together