Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplate reader, multi-mode, SpectraMax® Paradigm®
Microplate reader, multi-mode, SpectraMax® Paradigm®
SpectraMax® Paradigm®, microplate reader, multi-mode
Codice catalogo MLDVPARADIGM
Nome del fornitore:   Molecular Devices
Microplate reader, multi-mode, SpectraMax® Paradigm®
Codice catalogo MLDVPARADIGM
Nome del fornitore:  Molecular Devices
Microplate reader, multi-mode, SpectraMax® Paradigm®
Microplate reader, multi-mode, SpectraMax® Paradigm®
SpectraMax® Paradigm®, microplate reader, multi-mode
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SpectraMax® Paradigm® reader can perform absorbance, fluorescence, time-resolved fluorescence (including HTRF), fluorescence polarisation, AlphaScreen®, AlphaLISA®, and luminescence measurements. Detection cartridge modularity allows users to configure the system to meet current needs, while providing the flexibility to address future applications.
  • Flexible design allows for single or dual excitation and emission, to address existing needs and future expansion
  • User upgradable in <2 minutes
  • High speed detection
  • Excellent sensitivity and performance
  • SpectraDrop™ plate protocols enabling microvolume applications measurement are included
  • Patented LED intensity adjustment
Other features include an array of detection cartridge capabilities, automatic Z-height optimisation (both top- and bottom-read configurations), fluorescence measurements no longer require users to adjust the gain, up to 1536-well format, temperature control, monochromator-based absorbance, filter-based fluorescence, and TUNE Cartridge available for unmatched sensitivity in wavelength tunable detection.
Specifiche
  • Descrizione:
    SpectraMax® Paradigm®, microplate reader, multi-mode
  • Range di incubazione:
    4 °C above ambient to 45 °C
  • Selezione della lunghezza d'onda:
    1,0 nm increments
  • Accuratezza della lunghezza d'onda:
    ±1 nm
  • Banda delle lunghezze d'onda:
    4,0 nm
  • Formato piastra:
    6- to 1536-well
  • Agitazione:
    Linear, orbital
  • Range spettrale:
    230 - 1000 nm
  • Sorgente luminosa:
    High powered light source
  • Intervallo fotometrico:
    0,000 - 3,5 OD
  • Linearità fotometrica:
    0,0 - 2,0 OD
  • Cat. No.:
    MLDVPARADIGM
  • Accuratezza fotometrica:
    0,010 OD ±2%
  • Uniformità della temperatura:
    ±0,75 °C
  • Peso:
    45 kg
  • Modello:
    SpectraMax® Paradigm®
  • Software:
    SoftMax® Pro
  • L×P×A:
    390×630×450 mm
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Conf
    Descrizione
    Sterilità
    Formato del siero
    Colore
    Volume di lavoro raccomandato
    Sterili
    Confezione
    Superficie coltura
    Disponibilità
    Price
  • 30026.
    1 KIT
    Calcein-AM Cell Viability Assay kit, 1000 assays
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - SFr. 501.00
  • 30029.
    1 KIT
    Kit per analisi di caspasi 3 NucView™ 488 per cellule vive, 100 test
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - SFr. 758.00
  • S1810-500
    Sterile filtered
    Foetal bovine serum, South American origin
    15
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL - SFr. 330.00
  • 30002.
    1 KIT
    Kit di campionatura della viabilità/citotossicità per cellule animali vive e morte, 300 campionature
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - SFr. 528.00
  • 30009-2
    1 KIT
    Caspase-3 DEVD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit, 10 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - SFr. 354.00
  • 31006.
    1.000 Assays
    AccuBlue® High sensitivity dsDNA quantitation kit with 8 DNA standards
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 Essai - SFr. 523.00
  • 31007.
    1.500 Assays
    AccuBlue® Broad range dsDNA quantitation kit with 9 DNA standards
    Log in per disponibilità
    1 * 1.500 Essai - SFr. 523.00
  • 31028.
    1.000 Assays
    AccuClear® Ultra high sensitivity dsDNA quantitation kit with 7 DNA standards
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 Essai - SFr. 623.00
  • 734-2327
    trasparente
    0,075 - 0,20 ml
    1/Sacchetto
    0,33 cm²
    96-piastre a pozzetti, fondo piatto, trattate con TC
    17
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 305.00