Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating loops, PS, calibrated
Inoculating loops, PS, calibrated
Nome del fornitore:   DELTALAB
Inoculating loops, PS, calibrated
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Inoculating loops, PS, calibrated
4 varianti
Product Details & Documents
These calibrated, dual use inoculating loops offer a loop at one end to facilitate microbiological streaking, and a fine tip at the other specially designed for counting colonies.
  • High robustness and flexible
  • Colour-coded for ease of size identification
  • Eliminates the need for flaming
  • Sterilised by radiation
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • DELT302753
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    10 µl
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.200 ST
    1 * 1.200 ST - SFr. 245.00
    SFr. 245.00
    1 * 1.200 ST
       SFr. 245.00
  • DELT302743
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    1 µl
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.200 ST
    1 * 1.200 ST - SFr. 245.00
    SFr. 245.00
    1 * 1.200 ST
       SFr. 245.00
  • DELT302744
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    1 µl
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.800 ST
    1 * 2.800 ST - SFr. 347.00
    SFr. 347.00
    1 * 2.800 ST
       SFr. 347.00
  • DELT302754
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    10 µl
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.800 ST
    1 * 2.800 ST - SFr. 347.00
    SFr. 347.00
    1 * 2.800 ST
       SFr. 347.00