Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplate handling system, StakMax®
Microplate handling system, StakMax®
Nome del fornitore:   Molecular Devices
Microplate handling system, StakMax®
Nome del fornitore:  Molecular Devices
Certificates
Microplate handling system, StakMax®
5 varianti
Product Details & Documents
The StakMax® microplate handling system is a compact benchtop microplate stacker that works with microplate readers and microplate washers to give walk-away automation for up to 50 microplates.
  • Integrates with microplate readers and AquaMax® washers for improved process flow and higher throughput
  • Flexible operation using powerful SoftMax® Pro software
  • Barcode reader can be added to enable barcode identification of plates
  • Minimises plate movement time, while handling the microplates gently, eliminating liquid spillage
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • MLDVSTAKMAX
  • MLDV0200-6016
  • MLDV0200-6017
  • MLDV0200-6187
  • MLDV5005331
  • Modello:
  • StakMax®
  • Interfaccia:
  • USB 2.0
  • Tipi di piastra:
  • 96- to 384-well plates
  • Range operativo della temperatura:
  • 10 - 40 °C
  • L×P×A:
  • 440×509×231 mm
  • Peso:
  • 11,8 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • MLDVSTAKMAX
    StakMax® microplate handling system
    StakMax® microplate handling system
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MLDVSTAKMAX
    Modello
    StakMax®
    Interfaccia
    USB 2.0
    Tipi di piastra
    96- to 384-well plates
    Range operativo della temperatura
    10 - 40 °C
    L×P×A
    440×509×231 mm
    Peso
    11,8 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • MLDV0200-6016
    20-plate stacker magazines (pair)
    20-plate stacker magazines (pair)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MLDV0200-6016
    Modello
    Interfaccia
    Tipi di piastra
    Range operativo della temperatura
    L×P×A
    Peso
  • MLDV0200-6017
    40-plate stacker magazines (pair)
    40-plate stacker magazines (pair)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MLDV0200-6017
    Modello
    Interfaccia
    Tipi di piastra
    Range operativo della temperatura
    L×P×A
    Peso
  • MLDV0200-6187
    50-plate stacker magazines (pair)
    50-plate stacker magazines (pair)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MLDV0200-6187
    Modello
    Interfaccia
    Tipi di piastra
    Range operativo della temperatura
    L×P×A
    Peso
  • MLDV5005331
    Loading tool for facilitating loading and unloading plates
    Loading tool for facilitating loading and unloading plates
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’149.00
    SFr. 3’149.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’149.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MLDV5005331
    Modello
    Interfaccia
    Tipi di piastra
    Range operativo della temperatura
    L×P×A
    Peso