Test kit, fotometrico, COD, senza mercurio, test in cuvetta LCK
Catalog # HACHLCK214
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:Bicromato
- Conf:25 Tests
- Descrizione:COD, senza mercurio
- Seq:04
- Tipo:LCK214
- Per strumento:DR6000, DR3900, DR1900
- Range di misura:100 - 1000 mg/l
Specifications
About this item
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C (proteggere dalla luce)
Certifications: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41
Accessories information: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.