Acetonitrile, extra dry 99.9%, AcroSeal®
448391000.
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mL
- Seq:2320
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Pk Info:4× 25 ml
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.001 % (Coulometric)
- GC:≥99.85 %
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.002 %
:
:41.05 g/mol
:81…82 °C (760 mmHg)
:–46 °C
:0.781 g/cm³
:2 °C
:1648
:3,II
:GHS07
:GHS02
:Ambiente
:75-05-8
:H₃CCN
:MFCD00001878