Ammonio diidrogeno fosfato 99% per HPLC
ACRO447382500
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g
- Seq:3545
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Water:≤1.0 %
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless
- UV:(10 % in water)
- pH:4.0 to 5.0 (10 % in water)
- Titration with NaOH:≥98.5 %
:
:190 °C
:1,8 g/cm³ (20 °C)
:115.03 g/mol
:Ambiente
:7722-76-1
:NH₄H₂PO₄
:MFCD00003396