4-Metil-2-pentanone 99.5% per HPLC
Catalog # ACRO433570010
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.4 %
- UV:at 400 nm A: ≤0.01
- Color scale:≤15 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Acidity/alkalinity:≤0.0005 meq/g
Specification Test Results
About this item
CAS Number:108-10-1
:
Formula:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MDL Number:MFCD00008938
:100.16 g/mol
Boiling Pt:117.4 °C (760 mmHg)
Melting Pt:–84 °C
Density:0.8 g/cm³
Flash Pt:14 °C
Storage Temperature:Ambiente
UN:1245
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02