Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:34590-94-8
:
Formula:C₇H₁₆O₃
Numero MDL:MFCD00059604
Punto di ebollizione:180 °C (760 mmHg)
Punto di fusione:–80 °C
Densità:0.95 g/cm³
Punto di infiammabilità:75 °C
:148.2001 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥98.5 % sum of isomers
- Elemental Analysis:≥98.5 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together