Cloruro di idrogeno 1 M in acetic acid, AcroSeal®
Codice catalogo 370271000.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle, AcroSeal®
- Conf:100 mL
- Seq:2440
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Solution
- Strength:1 M Exact strength on the certificate of analysis
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:36.46 g/mol
UN:2920
:GHS07
:GHS05
:GHS02
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7647-01-0
Formula:HCl
Numero MDL:MFCD00011324
Densità:1.092 g/cm³
Punto di infiammabilità:40 °C
ADR:8 II