Stivaletti antinfortunistici ESD, con lacci, Renzo Biomex GTX®
: ELTEN
Scarpe protettive ESD di lunga durata in pelle di vitello resistente e traspirante e pelle nabuck idrofobizzata, linguetta interamente imbottita e suola in PU/PU ad alta densità Safety-Grip (3,5 mm) con eccellenti proprietà antiscivolo e autopulenti.
- Membrana Gore-Tex® climate
- Suola con inserto felpato sull'intera lunghezza ESD PRO nera
- La suola accompagna il movimento del piede, per una maggiore stabilità e un minor affaticamento
- Biomex-Protection®: fascia antidistorsione
- Cuciture e lacci resistenti al calore
- Copripuntale in PU per proteggere la tomaia in pelle
- Soletta intermedia in acciaio antiforatura
- Puntale protettivo in acciaio (200 J)
Ideal for use in cold areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Colore: nero
: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, CI
- Catalog No:
- 114-8193
- 114-8203
- 114-8192
- 114-8191
- 114-8202
- 114-8201
- 114-8200
- 114-8199
- 114-8198
- 114-8197
- 114-8196
- 114-8195
- 114-8194
- 114-8205
- 114-8204
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together