Stivaletti antinfortunistici ESD, con lacci, Renzo Biomex
Supplier: ELTEN
Certificates
About this item
Durable ESD safety shoes made from robust, breathable cowhide leather and hydrophobised nubuck leather, a full padded bellows tongue plus a dual-density PU/PU sole (Safety-Grip) (3,5 mm) with exceptional non slip and good self-cleaning properties.
- Climate-regulating, breathable textile lining
- Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
- Full length fleece inlay sole (ESD Pro), black
- Anatomically-shaped insole and ankle support for improved stability
- Biomex-Protection®: Cuff stabilises ankles
- Heat resistant seams and laces
- PU scuff cap protects the leather upper
- Metal-free, puncture resistant midsole
- Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Colour: Black.
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, CI.
Specifications
- Catalog No:
- 114-7805
- 114-7804
- 114-7803
- 114-7802
- 114-7812
- 114-7801
- 114-7800
- 114-7811
- 114-7810
- 114-7809
- 114-7808
- 114-7807
- 114-7799
- 114-7806
- 114-7798
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001