Microcentrifuge tubes
Codice catalogo MLBP514
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Specifiche
- Tipo:with thread, without screw cap
- Versione:graduated, conical bottom, non sterile
- Capacità:1,5 ml
- Colore:incolore
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Conf:500
- RCF max.:20000×g
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PP, translucent.
- Frosted writing area on tube and cap