Soil sampler
Soil samplers, Plastica, naturale, 25 mm
Codice catalogo EPSCTERRACORE5G
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Soil sampler
Codice catalogo EPSCTERRACORE5G
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
This rugged all-in-one item eliminates the need for a separate handle.
- More convenient than make-your-own cut-off syringe
- Simple operation for easy and effective sampling
- Minimizes handling and reduces target analyte loss
Designed for soil sampling into a 40 ml VOA vial for in-field preservation.
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Soil samplers
- Lunghezza:25 mm
- Materiale:Plastica
- Cat. No.:EPSCTERRACORE5G
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement