Guanti antitaglio, uvex C500 XG
: UVEX
Guanti in bamboo-rayon/Dyneema®/vetro/poliammide caratterizzati dal rivestimento integrale in HPE Xtra Grip. La tecnologia Bamboo TwinFlex® garantisce massima resistenza al taglio, all'abrasione e assoluta comodità. Adatti per operazioni su monitor multi-touch industriali.
- Rivestimento Xtra per una presa sicura in ambienti umidi e in presenza di olio
- Palmo, dita e dorso della mano completamente rivestiti
- Comfort assoluto e massima sensibilità tattile grazie alla tecnologia Climazone
- Resistenti a olio e grasso
- Massima resistenza al taglio di livello 5
- Senza silicone, in conformità ai test di goffratura
Esempi applicativi: industria automobilistica, edilizia, industria della birra e delle bevande, industria del vetro, manutenzione/assistenza, industria dei metalli, operazioni di assemblaggio, industria della carta, spedizioni/logistica, trasporti.
: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100
OEKO-Tex® Standard 100
- Catalog No:
- 112-4573
- 112-4574
- 112-4572
- 112-4570
- 112-4571
- Modello:
- XG
- XG
- XG
- XG
- XG
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Viscose/Dyneema®/glass/PA
- Viscose/Dyneema®/glass/PA
- Viscose/Dyneema®/glass/PA
- Viscose/Dyneema®/glass/PA
- Viscose/Dyneema®/glass/PA
- Finitura:
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Norma EN:
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
Frequently Bought Together