Guanti da saldatura resistenti al calore, uvex top grade 7000
Catalog # 112-4569
Supplier: UVEX
Specifications
- Dimensione del guanto:10
- Ambidestro/mano specifico:mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:riutilizzabile
- Colore:grigio
- Lunghezza:350 mm
- Spessore:0,9 mm
- Modello:Top grade 7000
- Norma EN:EN 388:2016 (3133X), EN 407 (413X4X)
- Tipo polsino:Svasato
- Conf:10 PAIR
Specifications
About this item
Guanti senza fodera in 100% pelle pieno fiore caratterizzati da bordino in crosta.
- Eccellente resistenza all'abrasione meccanica
- Polsino alto per protezione del sottobraccio
- Triple cuciture con trama Kevlar®
- In pelle morbida e comoda
- Massimo comfort
Per applicazioni di saldatura, lavorazione dei metalli e di lamiere.
Certifications: EN 388:2016 (3133X), EN 407 (413X4X)