Dispenser per schiuma detergente per mani, TouchFREE
Catalog # 115-2092
Supplier: Deb-STOKO
Specifications
- Peso:2,9 kg
- Capacità:1250 ml
- Colore:bianco
- Descrizione:Dispenser per schiuma per mani, TouchFREE
- L×P×A:170×100×277 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Dispenser per schiuma per mani ideale per l'uso in qualsiasi bagno pubblico, ad esempio di uffici, studi medici e laboratori, officine, settore alimentare e della ristorazione.
- Rischio minimo di contaminazioni incrociate
- Alimentazione fornita da 4 batterie D-Cell per massimo 92.000 applicazioni o circa 3 anni, a seconda dell'evento che si verifica per primo
- Protezioni traslucide per la massima visibilità del livello all'interno della cartuccia senza aprire il dispenser
- Il dispenser può essere bloccato e aperto con la chiave speciale in dotazione e può essere inoltre facilmente utilizzato senza chiavi e senza blocco
- Per montaggio a parete
Per l'uso con cartucce di schiuma detergente per mani (PureBAC™ / Deb® Rose / Deb® Azure / Deb® Clear / Refresh™ Clear / Refresh™ Azure / Refresh™ Rose / Refresh™ Relax / Refresh™ Energie).