Orders LinkContactUsLinkComponent
Deionizer, barnstead Bantam™
Deionizer, barnstead Bantam™
Bantam™ deioniser, 240 V
Codice catalogo BARND0805
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Deionizer, barnstead Bantam™
Codice catalogo BARND0805
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Deionizer, barnstead Bantam™
Deionizer, barnstead Bantam™
Bantam™ deioniser, 240 V
Price
SFr. 1’990.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
It is a simple, cost effective method for deionisation or pretreatment of lab water. Typically these units are ideal where water usage is up to 38 litres per day.
Specifiche
  • Descrizione:
    Bantam™ deioniser, 240 V
  • Cat. No.:
    BARND0805
  • Modello:
    Bantam™
  • Capacità:
    38 L/day
  • L×P×A:
    220×150×720 mm