Drum fixed angle rotor, DRM 6,14
Codice catalogo 521-0294
Nome del fornitore: JOUAN
Specifiche
- Descrizione:Drum rotor DRM 6.14, 90°, 6 racks, 14300 min-1
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Drum rotor for use with Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ 23R and MR23i centrifuges.