Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
   Sustainable Options Available
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
   Sustainable Options Available
Certificates
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • MATR5541
  • MATR5542
  • MATR5545
  • MATR5561
  • MATR5562
  • MATR5571
  • MATR5572
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Filtro
    Lunghezza
    Per uso con
    Confezione
    Availability
    Price
  • Standard
    5,0 - 220 µl
    -
    -
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - SFr. 246.00
    SFr. 246.00
    1 * 1.920 ST
       SFr. 246.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5541
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • Standard
    5,0 - 220 µl
    +
    -
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - SFr. 272.00
    SFr. 272.00
    1 * 1.920 ST
       SFr. 272.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5542
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • Filtered
    5,0 - 220 µl
    +
    +
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - SFr. 431.00
    SFr. 431.00
    1 * 1.920 ST
       SFr. 431.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5545
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • Deep-well tips (extended)
    5,0 - 220 µl
    -
    -
    57,91 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - SFr. 246.00
    SFr. 246.00
    1 * 1.920 ST
       SFr. 246.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5561
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • Deep-well tips (extended)
    5,0 - 220 µl
    +
    -
    57,91 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 1.920 ST
       SFr. 273.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5562
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • Standard
    0,5 - 30 µl
    -
    -
    48,26 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - SFr. 280.00
    SFr. 280.00
    1 * 1.920 ST
       SFr. 280.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5571
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • Standard
    0,5 - 30 µl
    +
    -
    48,26 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - SFr. 311.00
    SFr. 311.00
    1 * 1.920 ST
       SFr. 311.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5572
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto