Zinc standard solution, for AAS, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Catalog # ACRO196465000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Componenti:Zinco
- Simbolo:Zn