Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid
Codice catalogo ACRO123380010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 68855-54-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68855-54-9
- Numero MDL:MFCD00132803
- temperatura di conservazione:Ambiente
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Powder
- Additional info:typical properties
- Ratio:85 to 115 Permeability flow ratio
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg