Papain
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 9001-73-4
3 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 9001-73-4
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoACRO41676
Scheda di sicurezza
ACRO416760100_TDS_EN ACRO416761000_TDS_EN
Scheda dati
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ACRO416760100
- ACRO416761000
- ACRO416765000
- Nome dell'enzima:
- Papain
- Papain
- Papain
- N. MDL:
- MFCD00131791
- MFCD00131791
- MFCD00131791
- CAS No.:
- 9001-73-4
- 9001-73-4
- 9001-73-4
- Forma:
- Cream to light brown Powder
- Cream to light brown Powder
- Cream to light brown Powder
- Condizioni di conservazione:
- Refrigerator
- Refrigerator
- Refrigerator
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ACRO416760100Nome dell'enzimaPapainN. MDLMFCD00131791CAS No.9001-73-4FormaCream to light brown PowderCondizioni di conservazioneRefrigerator - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ACRO416761000Nome dell'enzimaPapainN. MDLMFCD00131791CAS No.9001-73-4FormaCream to light brown PowderCondizioni di conservazioneRefrigerator - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ACRO416765000Nome dell'enzimaPapainN. MDLMFCD00131791CAS No.9001-73-4FormaCream to light brown PowderCondizioni di conservazioneRefrigerator