L-Aspartyl-L-phenylalanine
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 13433-09-5
- Infrared spectrum: Conforms
- Appearance of solution: (5% in CH₃COOH 80%) clear colorless
- Specific optical rotation: 10.0 to 13.0° (24 °C, 589 nm) (c=1, 0.5 N HCl)
- Melting point: 236 to 239 °C
Specifiche
- CAS No.:13433-09-5
- Condizioni di conservazione:Freezer
- Forma:White powder
- N. MDL:MFCD00063155
- Protein/peptide name:L-Aspartyl-L-phenylalanine
- Purezza:≥94% (HPLC)
- Peso molecolare:280,28 g/mol
- Formula molecolare:C₁₃H₁₆N₂O₅