Buffer solution pH 5, Acetate Buffer
Acetate buffer, Contains 0.7 ml glacial acetic acid and 0.6 g potassium hydroxide per litre., 4,98 - 5,02 (20 °C), Plastic bottle, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 5, Acetate Buffer
Codice catalogo ACRO258620010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:Contains 0.7 ml glacial acetic acid and 0.6 g potassium hydroxide per litre.
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 L
- Descrizione:Acetate buffer
- Valore pH:4,98 - 5,02 (20 °C)