Guanti industriali, uvex phynomic lite
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
Guanti protettivi uvex phynomic lite; i più leggeri della classe. Fodera del guanto in poliammide/elastano caratterizzata dall'immersione in polimero a base di acqua su palmo e dita.
- Excellent dexterity
- Excellent dry grip
- Very high level of breathability
- Coating is extremely thin but still highly durable
Ideal for precision assembly work and other precision work. Suitable for use in dry and slightly damp areas.
Certifications: EN 388:2016 (2121X)
Approvati per il contatto con alimenti
OEKO-TEX® Standard 100
Approvati per il contatto con alimenti
OEKO-TEX® Standard 100
Specifications
- Catalog No:
- 112-4505
- 112-4504
- 112-4328
- 112-4327
- 112-4340
- 112-4329
- Modello:
- lite
- lite
- lite
- lite
- lite
- lite
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Polyamide/elastane
- Polyamide/elastane
- Polyamide/elastane
- Polyamide/elastane
- Polyamide/elastane
- Polyamide/elastane
- Finitura:
- Aqua-polymer impregnation on palm and fingertips
- Aqua-polymer impregnation on palm and fingertips
- Aqua-polymer impregnation on palm and fingertips
- Aqua-polymer impregnation on palm and fingertips
- Aqua-polymer impregnation on palm and fingertips
- Aqua-polymer impregnation on palm and fingertips
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Norma EN:
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
- +
- +
- +