Guanti resistenti al freddo, uvex unilite thermo
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
Guanti protettivi invernali caratterizzati dalla struttura a doppio strato: guanto interno in acrilico e miscela di lana di recente sviluppo, guanto esterno in poliammide/elastano. I guanti presentano un rivestimento in polimero flessibile su palmo e dita.
- Rivestimento estremamente robusto flessibile anche a basse temperature
- Struttura a doppio strato per un isolamento efficace
- Massima libertà di movimento, elevata flessibilità
- Resistenza meccanica
Ideali per conducenti di trasportatori a forca e per l'impiego in magazzini refrigerati o in condizioni climatiche fredde. Per l'uso in ambienti asciutti e leggermente umidi.
Certifications: EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
Approvati per il contatto con alimenti
Approvati per il contatto con alimenti
Specifications
- Catalog No:
- 112-4535
- 112-4534
- 112-4532
- 112-4531
- 112-4533
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Finitura:
- Polymer coating on palm and fingertips
- Polymer coating on palm and fingertips
- Polymer coating on palm and fingertips
- Polymer coating on palm and fingertips
- Polymer coating on palm and fingertips
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Norma EN:
- EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
- EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
- EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
- EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
- EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
- +
- +