Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, IT-S45 | Avantor
Heating tapes, IT-S45
Nome del fornitore:   ISOPAD
Heating tapes, IT-S45
Nome del fornitore:  ISOPAD
Certificates
Heating tapes, IT-S45
Heating tapes, IT-S45
6 varianti
Product Details & Documents
Isopad IT-S45 is a preterminated, flexible heating tape consisting of glassfibre insulated, flexible fabric.
  • Maximum operating temperature: 450 °C
  • Width×Thickness: 30×5 mm (±10%)
  • Maximum power per meter 250 W/m
The protective overbraid of the coiled heating conductors meets the requirements of Protection Class I. This heating tape is typically used for heating up and compensating for heat losses on short pipes and small sized structures. The heating tape is not moisture protected and must only be used in dry areas.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • ISOP386552-000
    Heating tape IT-S45, 0,5 m length, 100 W
    Heating tape IT-S45, 0,5 m length, 100 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 235.36
    SFr. 235.36
    1 * 1 ST
       SFr. 235.36
  • 454-3001
    Heating tape IT-S45, 1 m length, 250 W
    Heating tape IT-S45, 1 m length, 250 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 249.61
    SFr. 249.61
    1 * 1 ST
       SFr. 249.61
  • ISOP051330-000
    Heating tape IT-S45, 1,5 m length, 375 W
    Heating tape IT-S45, 1,5 m length, 375 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 284.52
    SFr. 284.52
    1 * 1 ST
       SFr. 284.52
  • 454-3002
    Heating tape IT-S45, 2 m length, 500 W
    Heating tape IT-S45, 2 m length, 500 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 328.46
    SFr. 328.46
    1 * 1 ST
       SFr. 328.46
  • 454-3003
    Heating tape IT-S45, 3 m length, 750 W
    Heating tape IT-S45, 3 m length, 750 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 404.94
    SFr. 404.94
    1 * 1 ST
       SFr. 404.94
  • ISOP932450-000
    Heating tape IT-S45, 5 m length, 1250 W
    Heating tape IT-S45, 5 m length, 1250 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 550.41
    SFr. 550.41
    1 * 1 ST
       SFr. 550.41