Kit colorimetrici, idrazina, MQuant®, Supelco®
1.08017.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:4-(Dimetilamino)-benzaldeide
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Idrazina (la prova necessita inoltre della scala colorimetrica con cuvetta), per 1.08018.0001
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tipo:MTC
- Range di misura:0,1-0,25-0,5-1,0 mg/l N₂H₄
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
- Risultati in circa un minuto
- Facili da usare
- Range di misura specifici per l'applicazione
- Portatile
- È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.