ContactUsLinkComponent
Standard di densità a 60 °C
Standard di densità a 60 °C
N° de catalogue 85301.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Standard di densità a 60 °C
N° de catalogue 85301.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Conf:
    100 mL
  • Temperatura di riferimento:
    60 °C
  • Descrizione:
    Standard di densità
  • Seq:
    171
  • Densità:
    0,8790 g/ml
Spécifications
À propos de cet article
Questi standard di densità possono essere utilizzati come standard di calibrazione per la misura della densità mediante tecniche picnometriche, vibrazionali o a base di idrometro.
  • Alta precisione nel range completo (0,6582 – 1,0478 g/ml) a 60 °C
  • Formulazioni senza metalli pesanti tossici
  • Utilizzabili con qualsiasi marca o tipo di strumento per la misurazione della densità
  • In flacone di vetro ambrato antimanomissione e di alta qualità
Standard preparati con metodo gravimetrico (soluto e solvente) con pesi tracciabili OIML. La densità degli standard viene stabilita utilizzando picnometri di riferimento completamente calibrati.
Certifications: Conformi alla norma ASTM D1480-12 per l'analisi della densità o della densità relativa; un certificato di calibrazione viene rilasciato conformemente ai requisiti dello standard ISO/IEC 17025.