Soluzione Iodio di Lugol USP soluzioni test (TS)
Catalog # 85350.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Seq:2440
- Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:100 °C
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:0