ContactUsLinkComponent
Kit analitici, durezza residua in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
  1.14683.0001
 :  Merck
 :  
undefined
Kit analitici, durezza residua in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
  1.14683.0001
 :  Merck
 :  
  • Metodo chimico:
    Phthalein complexone
  • Conf:
    25 Tests
  • Descrizione:
    Residual hardness cell test
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Per strumento:
    Prove, Nova 30/60, Multy, Move
  • Range di misura:
    0,50 - 5,00 mg/l Ca, 0,070 - 0,700 mg/l °d, 0,087 - 0,874 °e, 0,12 - 1,25 °f, 0,70 - 7,00 mg/l CaO, 1,2 - 12,5 CaCO₃
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Metodi estremamente semplici e validati
  • Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
  • Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
  • Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.