Kit analitici, solfuri per Spectroquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.14779.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Metodo chimico:Dimetil-p-fenilendiammina
- Conf:220 Tests
- Descrizione:Solfuri
- M-Clarity quality level:MQ100
- Per strumento:Prove, Nova 60, Multy, Move
- Range di misura:0,020 - 1,50 mg/l S
Spécifications
À propos de cet article
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.