Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Trypan blue
Trypan blue 0,4% in PBS
Trypan blue 0,4% in PBS
SV30084.01
:
HyClone products (Cytiva)
:
Trypan blue 0,4% in PBS
SV30084.01
:
HyClone products (Cytiva)
:
Conf:
100 ml
Seq:
2440
:
:
960.82 g/mol
:
72-57-1
:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
:
MFCD00003969