Orders LinkContactUsLinkComponent
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nome del fornitore:   THOMSON INSTRUMENT
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nome del fornitore:  THOMSON INSTRUMENT
Certificates
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
24 varianti
Product Details & Documents
Nano filter vials with nylon, PES, PTFE or PVDF membranes.
  • Minimise sample loss by eliminating multiple transfers
  • Colour coded caps allow easy identification of 0,2 μm or 0,45 μm membranes in PVDF, PTFE, PES or nylon
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
  • Easy to press down with toggle press
Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration. The introduction of Capillary and Nano UHPLC machines have expanded the use of limited sample volumes 10 to 100 µl. Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles and syringe filters. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
* with pre-slit cap
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Membrana
    Dimensioni pori
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • Nylon
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • Nylon *
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • Nylon *
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PES
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PES
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PES *
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PES *
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE *
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE *
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF
    0,2 µm
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF
    0,2 µm
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF *
    0,2 µm
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF *
    0,2 µm
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE
    0,45 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE
    0,45 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE *
    0,45 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE *
    0,45 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF
    0,45 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF
    0,45 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF *
    0,45 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF *
    0,45 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00