Acido formico ≥90%, AnalaR NORMAPUR® per analisi della viscosità secondo DIN EN ISO 307
Codice catalogo 85494.320
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (at filling):90.00 - 90.15 %
- Density (20/4) (at filling):1.2044 - 1.2047
- Acetic acid:≤ 0.2 %
- Conforms to ISO 307:Passes test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:46.03 g/mol
IndexMerck:13,04265
Densità:1.208 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:0
UN:1779
ADR:8 (3),II
:GHS02
:GHS05
Numero CAS:64-18-6
Formula:HCO₂H
Numero MDL:MFCD00003297