Ladies fleece jackets, Acode® BaseCamp 1498
Comfortable fleece jacket made of 100% polyester fleece.
- Flat decorative seams
- Side pockets with zip
- Slightly tailored, extended back
- Black elastic edging at neck and cuffs
- Elbow patches in tone-in-tone fleece
- Drawstring hem
Weight: 280 g/m²
- Catalog No:
- KWIN119011940M
- KWIN119011540S
- KWIN119011540M
- KWIN119011940L
- KWIN1190119302XL
- KWIN119011331XL
- KWIN1190113312XL
- KWIN119011940S
- KWIN119011930L
- KWIN119011331M
- KWIN119011930XL
- KWIN119011331L
- KWIN119011930S
- KWIN119011930M
- KWIN119011331S
- KWIN1190115402XL
- KWIN119011940XL
- KWIN119011540L
- KWIN1190119402XL
- KWIN119011540XL
- Modello:
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- BaseCamp 1498
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Genere:
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Per le donne
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Tessuto:
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Peso:
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
- 280 g/m²
Frequently Bought Together