About this item
Bilance semi-micro con precisione di 0,01 mg, dotate di cella elettromagnetica integrata. Tutti i modelli sono caratterizzati da calibrazione interna automatica e da un alto livello di precisione e ripetibilità. Queste bilance semi-micro VWR® offrono uno straordinario rapporto tra prezzo e prestazioni, grazie alle continue ricerche e agli studi approfonditi sulle modalità di pesatura.
- Sensore di pesata integrato per una maggiore stabilità e un tempo di risposta veloce
- Livelli di filtrazione e unità di misura selezionabili
- Pesata di controllo (funzione di allarme), totalizzazione del peso e funzioni di conteggio degli articoli, determinazione della densità
- Calibrazione interna automatica e collegamento RS232 di serie
- Ampio display grafico disponibile, con procedure GLP, data/ora, formulazione con capacità e database multilingue
For models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model's name) the user can choose three ways to calibrate:
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight