Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose I, Pierce™
Agarose I, Pierce™
Agarose I, Pierce™
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Agarose I, Pierce™
Agarose I, Pierce™
2 varianti
Product Details & Documents
Agarose I (molecular biology grade) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparation of electrophoresis gels.
  • Standard melting temperature agarose for electrophoresis
  • Separation range: 100 bp to >30 kb
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • Agarose I
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 533.00
    SFr. 533.00
    1 * 100 g
       SFr. 533.00
  • PIER17852
    Agarose I
    Agarose I
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 1’550.00
    SFr. 1’550.00
    1 * 500 g
       SFr. 1’550.00