Kit colorimetrici, fluoruri, MColortest™, Supelco®
1.18771.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:Alizarin complexone
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Fluoruri
- Tipo:MTC
- Range di misura:0-0,15-0,3-0,5-0,8 mg/l F
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
- Risultati in circa 5 minuti
- Facili da usare
- Range di misura specifici per l'applicazione
- Portatile
- È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.