ContactUsLinkComponent
Kit colorimetrici, fosfati, MColortest™, Supelco®
Kit colorimetrici, fosfati, MColortest™, Supelco®
Codice catalogo 1.14846.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
undefined
Kit colorimetrici, fosfati, MColortest™, Supelco®
Codice catalogo 1.14846.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Metodo chimico:
    Phosphormolybdenum blue
  • Conf:
    200 Tests
  • Descrizione:
    Fosfati
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Tipo:
    MCD
  • Range di misura:
    0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5-2-2,5-3 mg/l PO₄-P, 0,6-1,2-1,8-2,5-3,1-4,6-6,1-7,7-9,2 mg/l PO₄
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
  • Risultati in circa un minuto
  • Facili da usare
  • Range di misura specifici per l'applicazione
  • Portatile
  • È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® with colour disc comparator
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
RP=Ricambi
Delivery: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico o il comparatore di colori e istruzioni per l'uso dettagliate.