Kit colorimetrici, biossido di cloro, MColortest™, Supelco®
Katalognr. 1.18754.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:DPD
- Conf:300 Tests
- Descrizione:Biossido di cloro
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tipo:MCC
- Range di misura:0,020-0,050-0,075-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,55 mg/l ClO₂
Specifications
About this item
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
- Risultati in circa 5 minuti
- Facili da usare
- Range di misura specifici per l'applicazione
- Portatile
- È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® with colour card comparator
Utilizzando cuvette con percorso ottico lungo, i kit analitici MColortest™ sono particolarmente adatti per la misurazione di basse concentrazioni di ioni (alcune fino a 0,005 mg/l). Questi kit analitici sono particolarmente indicati per l'analisi di acqua potabile, acqua di sorgente, acqua depurata e minerale e acqua di raffreddamento e di caldaia.
Delivery: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico o il comparatore di colori e istruzioni per l'uso dettagliate.