Volumetric flasks, class A, blue markings
Codice catalogo KAVA632431633019
Nome del fornitore: Kavalier
Specifiche
- Cono (NS):7/16
- Capacità:10 ml
- Altezza:90 mm
- Seq:12
- Conf:1
- Tolleranza:0,025 ± ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Borosilicate glass, clear, with glass or PE stopper.
- Individually calibrated
- Blue markings
- Available with hollow glass or plastic stopper
Certifications: DIN EN ISO 1042
Delivery: Supplied with verification certificate.