VWR® Traceable®, Datalogger USB con termometro per frigoriferi/congelatori
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Termometri con datalogger con intervalli di tempo definibili dall’utente Ideale per il monitoraggio delle temperature nei frigoriferi, congelatori, bagnimaria, bagni a secco e incubatori.
- Intervalli di datalogging definibili dall’utente da un’osservazione/minuto fino a un’osservazione/ 24 ore
- Struttura di memoria che mantiene le più recenti 525 600 osservazioni di temperatura
- Smart alarm con allarmi visivi/sonori che continua a suonare anche se l’unità ritorna in condizioni di non allarme Conserva fino a 10 eventi di allarmi unici
- Richiamo dati senza problemi - l’unità può rimanere in uso mentre scarica e analizza i dati
- Indicatori dello status dei dati: Batteria scarica, memoria piena, Trasferimento dati USB e stato di allarme attivo
- Dati registrati (file CSV) che posso essere trasferiti dal termometro su PC o MAC attraverso una chiavetta USB (non inclusa)
- Resistenza elevata agli impatti, alle sostanze chimiche Custodia in plastica ABS
Certifications: Marcatura CE Risponde ai requisiti CDC per lo stoccaggio e il monitoraggio dei vaccini. Certificati e Tracciabili NIST.
Delivery: Consegnati con sensori RTD in platino, sonda (e) in acciaio inossidabile 316, supporto, VELCRO®, strisce magnetiche, staffa da muro, certificati Traceable® e batterie
Frequently Bought Together