Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Lithium Nitrate Buffer Solution, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Codice catalogo 45293.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: 1% Li (as Li₂CO₃) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011094
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:Lithium Nitrate Buffer Solution
- Cat. No.:45293.AE
- Forma fisica:Liquid
- Formula molecolare:1% Li (as Li2CO3) in 5% HNO3
- N. MDL:MFCD00011094
- N. ONU:3264
- CAS No.:7790-69-4