Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer solution, pH 6,5
Codice catalogo J60367.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:0,1 M
- Conf:100 mL
- CAS No.:6131-99-3
- Descrizione:Sodium cacodylate buffer soln
- N. MDL:MFCD00149079
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- Forma fisica:Liquid
- Valore pH:6,5
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Liquid.
CAS No.: 6131-99-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00149079